Få mere at vide
Ansell™ Universal™ 87-650 serie gule naturgummi latex nedsænkningshandsker
Artikelnummer. 11766723 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
144 par
Artikelnummer. 11766723
Brand: Ansell™ 87650080BP
100% naturgummi giver fremragende følsomhed med overlegen trækstyrke. Ren bomuld flockforing er blød, ikke irriterende og fremragende behagelig. Specielt behandlet for at mindske risikoen for allergiske reaktioner.
  • Håndbeskyttelse
  • Naturgummilatex (coatingmateriale)
  • Bomuld flocking (foringsmateriale)
  • Sensibilisatorer: Naturgummiproteiner, zinkdiethyldithiocarbamat
  • Gode fysiske egenskaber og fingerfærdighed
  • Protein niveau:< 50 μg/g (modificeret Lowry-test)
  • Kloreret for at forbedre kemisk resistens, påføringsegenskaber og for at minimere mængden af allergifremkaldende proteiner
Applikationer:
  • Må ikke bruges mod flammer eller temperaturer< 0 °C eller> 100 °C
  • Dårlig kontra olier, fedtstoffer, organiske opløsningsmidler og kulbrinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Manchet materiale Naturgummi latex
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Latex fri Nej
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 8
Stil 87-650
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Pinked
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 87-650