Få mere at vide
LAUDA Universa U 2040 M
Artikelnummer. 30968675
Skift visning
Kommunikation:
Ethernet, USB, LiBuS/Pt100
Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100
Stiktype:
BS1363
CEE7/7
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kommunikation Stiktype
30968675 Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 CEE7/7
30968617 Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 BS1363
30968662 Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 CEE7/7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30968675 Leverandør LAUDA Leverandørnr. L003756
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
En temperaturkontrolløsning designet til krævende anvendelser, der tilbyder pålidelig køleydelse med temperaturkapacitet ned til -90 °C
  • LAUDA Universa MAX køletermostater med 5 tommer farvet TFT-skærm
  • Samtidig visning af temperaturværdier med historikgraf
  • Klar menunavigation på seks sprog med driftsstatussymboler
  • Nem kontrol via cursor og softkeys
  • Hastighedsstyret inverterkompressor med elektroniske ekspansionsventiler
  • Hastighedsstyrede blæsere for forbedret energieffektivitet
  • Reducerede driftsomkostninger og øget levetid
  • Dynamisk opstart til setpunkttemperatur
  • Mere stille drift
  • Naturlige kølemidler med en mængde kølemiddel
  • Bæredygtig og miljøbevidst køling
  • Indbygget LAUDA Varioflex-pumpe (kraftig tryksugepumpe)
  • Otte valgbare effektniveauer med justerbar flowfordeling
  • Udstyret med Ethernet USB, og WiFi-grænseflader som standard
  • Pt100/LiBus-modul inkluderet
  • Fjernbetjening med LAUDA Command (Professional) app
  • Fjernvedligeholdelse ved brug af LAUDA. LIVE-tjenester
  • Varmekapacitet op til 3,7 kW
  • Meget effektivt kølesystem - 78% energibesparelse
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 21 L
Kommunikation Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100
Kølekapacitet 0.8 kW
Flowhastighed 32 L/min.
Pumpetype Variopump (Trykpumpe med effektniveauer)
Temperaturområde -40 °C til +200 °C
Type Cirkulerende vandbad
Varmekapacitet 3.7 kW
Inkluderer Låg
Stiktype CEE7/7
Kølemiddel R-290 (GWP 3), 0,080 kg, 0,0 t CO2-eq
Temperatur nøjagtighed 0.01 K
Elektriske krav 200 til 240 V, 50/60 Hz