Få mere at vide
LAUDA Universa PRO
Beskrivelse
- LAUDA Universa PRO hængende termostat med avanceret elektronik sikrer præcis kontrolnøjagtighed
- Allrounderen til alsidige laboratorieapplikationer
- Farve 3,5 tommer TFT-skærm med gradientgrafik tilbyder klar menunavigation på seks sprog
- Cirkulationspumpe kan justeres i seks trin for fleksibel flowfordeling
- Udstyret med Ethernet USB, og WiFi-grænseflader som standard
- Fjernbetjening med LAUDA Command (Professional) app
- Fjernvedligeholdelse ved brug af LAUDA. LIVE-tjenester
- Skrueklemme inkluderet til badekar op til 30 mm vægtykkelse og min. 150 mm dybde
- Varmekapacitet op til 2,8 kW
- Effektiv variabel pumpe med seks justerbare effekttrin
Tekniske data
Tekniske data
| Kommunikation | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Flowhastighed | 22 L/min. |
| Pumpetype | Variopump (Trykpumpe med effektniveauer) |
| Temperaturområde | 30 °C til 200 °C |
| Type | Nedsænkningscirkulator |
| Varmekapacitet | 2.8 kW |
| Stiktype | CEE7/7 |
| Elektriske krav | 200 til 240 V, 50/60 Hz |