Få mere at vide
Welch™ univac Diaphragm Pump System
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Flowhastighed:
300/333 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Three stage structure of 4 assigned chemically resistant diaphragm pump
- Easy to service structure
- Each diaphragm pump with gas ballast valve
- Mobile, space-saving, with cover plate
- Developed particularly for vacuum networks
- Pumping speed: 300/333L/min
- Power consumption: 4A
Tekniske data
Tekniske data
| Strømstyrke | 4 A |
| Dybde (metrisk) | 95 cm |
| Model- | MPKC 2403 T |
| Flowhastighed | 300/333 l/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Samlet højde (engelsk) | 25.5 in. |
| Samlet højde (metrisk) | 65 cm |
| Samlet bredde (engelsk) | 14.9 in. |
| Samlet bredde (metrisk) | 38 cm |
| Pumpetype | Pump System |
| Vis mere |