Få mere at vide
Sampling Systems™ Enhedsdosis-sleeve-prøvetagningssæt
Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
Rustfrit stål (316L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Descripción
- Til prøveudtagning af små mængder pulvere og granulat
- Kemisk resistent 316L rustfri stålkonstruktion
- Forskellige prøvestørrelser kan tages ved hjælp af samme prøveudtager
- Inkluderer følgende:
- 1 T-stangshåndtag
- 4 Håndtag forlængerstænger
- 1 Type 1 prøveudtagerkammer
- 1 Type 2 prøvekammer
- 10 prøveudtagningstips
- 1 Sampler-etui med høj mængde
- Alle medfølgende varer kan købes enkeltvis
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttype | Enhedsdosis prøvetagningssæt |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Inkluderer | Håndtag, forlængerstang, prøvekamre, prøveudtagningsspidser og prøveudtagerkasse |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido