Få mere at vide
Alexandra™ Unisex laboratoriekittel i hvid med trykknapper foran
Beskrivelse
- Unisex asymmetrisk forside-laboratoriefrakke
- Stretch-manchetter for komfort
- To hoftelommer, én brystlomme
- Maskinvaskbar og industrielt vaskbar
- Unisex
- Længde 43 tommer/110 cm
- 245gsm 67% polyester/33% bomuld
- Fås i et udvalg af farver i det bredere produktsortiment
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelt laboratoriekittel |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polybomuld |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Trykknapper |
| Manchet stil | Strik |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal lommer | 3 |
| Vis mere |