Få mere at vide
Alexandra™ Unisex laboratoriekittel i hvid med trykknapper foran
Artikelnummer. 15851144
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15851144 Lille
15801144 2X-stor
15811144 3X-Large
15821144 4X-stor
15831144 X-Small
15851134 Medium
15861134 Større
15881134 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15851144 Leverandør Alexandra™ Leverandørnr. G178WHS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.14 DKK
    197.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 92.32 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Maskinvaskbare, polyester/bomuld, unisex asymmetriske laboratoriefrakker med nittfront har elastiske manchetter for komfort og tre nyttige lommer.
  • Unisex asymmetrisk forside-laboratoriefrakke
  • Stretch-manchetter for komfort
  • To hoftelommer, én brystlomme
  • Maskinvaskbar og industrielt vaskbar
  • Unisex
  • Længde 43 tommer/110 cm
  • 245gsm 67% polyester/33% bomuld
  • Fås i et udvalg af farver i det bredere produktsortiment
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polycotton
Farve Hvid
Lukketype Pressestuds
Manchet stil Strik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke-steril
Antal lommer 3
Krave type Mandarin
Størrelse (engelsk) Bryst 34 tommer
Inkluderer Asymmetrisk stift foran, to hofte- og en brystlomme
Længde (engelsk) 43 tommer
Længde (metrisk) 110 cm