Få mere at vide
Alexandra™ Unisex White Stud Front Lab Coat
Artikelnummer. 15801144
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15801144 2X-stor
15811144 3X-Large
15821144 4X-stor
15831144 X-Small
15851134 Medium
15851144 Lille
15861134 Større
15881134 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15801144 Leverandør Alexandra™ Leverandørnr. G178WH2XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.14 DKK
    177.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 112.25 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Machine-washable, polyester/cotton, unisex asymmetrical stud-front laboratory coats feature stretch cuffs for comfort and three useful pockets.
  • Unisex asymmetrical stud front laboratory coat
  • Stretch cuffs for comfort
  • Two hip pockets, one chest pocket
  • Machine washable and industrially launderable
  • Unisex
  • Length 43ins/110cm
  • 245gsm 67% polyester/33% cotton
  • Available in a choice of colours in the wider product portfolio
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Polybomuld
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Manchet stil Strikke
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Antal lommer 3
Krave type Mandarin
Størrelse (engelsk) Bryst 50''
Inkluderer Assymetric stud front, two hip and one chest pockets
Længde (engelsk) 43 inch
Længde (metrisk) 110 cm