Få mere at vide
Logistik™ Unisex Laboratoriefrakker i bomuld
Beskrivelse
- Unisex
- Ren bomuld
- Skjult studs foran
- 305g2 heritage 3111 bomuld
- Ikke CE-mærket
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Generelt laboratoriekittel |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Kulstof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal lommer | 3 |
| Størrelse (metrisk) bryst | 116,84 til 121,92 cm |
| Inkluderer | Tre påsatte geringslommer |
| Vis mere |