Få mere at vide
Logistik™ Unisex Laboratoriefrakker i bomuld
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
101,6 til 104,14 cm
106,68 til 111,76 cm
116,84 til 121,92 cm
124 til 129 cm
91,44 til 96,52 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Unisex
- Ren bomuld
- Skjult studs foran
- 305g2 heritage 3111 bomuld
- Ikke CE-mærket
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Kulstof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal lommer | 3 |
| Størrelse (metrisk) bryst | 91,44 til 96,52 cm |
| Inkluderer | Tre påsatte geringslommer |
| Vis mere |