Få mere at vide
Logistik™ Unisex Laboratoriefrakker i bomuld
Artikelnummer. 13161731
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
101,6 til 104,14 cm
106,68 til 111,76 cm
116,84 til 121,92 cm
124 til 129 cm
91,44 til 96,52 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13161731
Brand: Logistik™ 222C1WH100CM
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner faglighed og funktion med Logistik™ Unisex Laboratoriefrakker i bomuld. Tilgængelig i størrelser small til 2XL, frakkerne er alle bomuld, unisex. og har en rygåbning for en behagelig pasform.
  • Unisex
  • Ren bomuld
  • Skjult studs foran
  • 305g2 heritage 3111 bomuld
  • Ikke CE-mærket
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Kulstof
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Antal lommer 3
Størrelse (metrisk) bryst 101,6 til 104,14 cm
Inkluderer Tre påsatte geringslommer
Længde (metrisk) 105 cm
Konstruktion 100% bomuld