Få mere at vide
Logistik™ Unisex Laboratoriefrakker i bomuld
Artikelnummer. 13151731
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
101,6 til 104,14 cm
106,68 til 111,76 cm
116,84 til 121,92 cm
124 til 129 cm
91,44 til 96,52 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Størrelse (metrisk) bryst Pakningsstørrelse
13151731 Større 106,68 til 111,76 cm Hver
13131731 2X-stor 124 til 129 cm Hver
13161731 Medium 101,6 til 104,14 cm Hver
13171731 Lille 91,44 til 96,52 cm Hver
13181731 X-Large 116,84 til 121,92 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13151731 Leverandør Logistik™ Leverandørnr. 222C1WH108CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1108.75 DKK
    277.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 830.81 DKK
    74% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kombiner faglighed og funktion med Logistik™ Unisex Laboratoriefrakker i bomuld. Tilgængelig i størrelser small til 2XL, frakkerne er alle bomuld, unisex. og har en rygåbning for en behagelig pasform.
  • Unisex
  • Ren bomuld
  • Skjult studs foran
  • 305g2 heritage 3111 bomuld
  • Ikke CE-mærket
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Kulstof
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Antal lommer 3
Størrelse (metrisk) bryst 106,68 til 111,76 cm
Inkluderer Tre påsatte geringslommer
Længde (metrisk) 108 cm
Konstruktion 100% bomuld