Få mere at vide
Fisherbrand™ Unisex laboratoriefrakker i bomuld
Artikelnummer. 15887101 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Længde (engelsk):
44,1 tommer.
44,9 tommer.
45,7 tommer.
46,5 tommer
47,2 tommer
48,0 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15887101 Lille 44,1 tommer. Hver
15897101 Medium 44,9 tommer. Hver
15807111 Større 45,7 tommer. Hver
15817111 X-Large 46,5 tommer Hver
15827111 2X-stor 47,2 tommer Hver
15837111 3X-Large 48,0 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15887101
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Åbne manchetter giver behagelig og ubegrænset pasform.
  • Fremstillet af 100% bomuld
  • En udvendig venstre brystlomme, to udvendige nederste lommer
  • Standard spids krave
  • Trykknapper foran
  • Lige manchetter
  • Hvid
Specifications
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Manchet stil Åben
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Antal lommer 3
Krave type Standard spids
Længde (engelsk) 44,1 tommer.