Få mere at vide
Fisherbrand™ Unisex 65% Polyester/35% Cotton Laboratory Coats
Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Længde (metrisk):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Two lower patch pockets
- Breast pocket with integral pen pocket
- Concealed stud fastened front
- Single rear vent for ease of movement
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lab Coat |
| Størrelse | 2X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Carbon, Polyester |
| Farve | White |
| Antal lommer | 3 |
| Inkluderer | Concealed stud front single rear vent & 3 patch pockets |
| Længde (metrisk) | 124cm |
| Konstruktion | 65% Polyester/35% Cotton |