Få mere at vide
Cole-Parmer™ Universal skumbørstesæt
Artikelnummer. 12353810 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12353810 Hvid Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 12353810 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 8455200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 DKK
    408.43 DKK / Pakke med 3
    Spare 108.57 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Rengør en række indvendige overflader uden at absorbere vand. Universal skumbørstesæt inkluderer 9'' og 18'' vaskebørster og en 15'' længde universal glasbørste. Langtidsholdbare børster holder op til 20 gange længere end svampe.
  • Blødt, blødt skum, der forsigtigt renser indvendige overflader uden at absorbere vand, hvilket betyder, at skumbørster aldrig bliver bløde eller slappe.
  • Disse langtidsholdbare børster holder op til ti gange længere end topkvalitetsbørster og op til tyve gange længere end svampe.
  • Det tre børstesæt inkluderer 229 mm og 457 mm lange vaskebørster og en 381 mm lang universal glasbørste.
  • Vaskebørsterne passer til glasvarer med en bredde på 63,5 mm eller større neck.
  • Universalbørsten måler 19 mm i diameter og bøjer sig, så den passer til formen på glasset.
  • Når den bøjes og drejes, renser den hjørner af glasset, som ellers ville være uopnåelige.
Tekniske data
Produkttype Bæger/flaskebørste
Børstemateriale Skum
Børstehår type Fleksibel
Farvekodet Nej
Form Skum
Sterilitet Ikke steril
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Glasvarer
Størrelse Universal, 9 tommer og 18 tommer. Lang