Få mere at vide
Buerkle™ UniSampler med sugelanse
Artikelnummer. 10539421 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 til 500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10539421 250 til 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10539421 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53141000
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Buerkle™ UniSampler med sugelanse sørger for, at væske kun kommer i kontakt med sugeslangen og den originale prøveflaske.
  • Sugerør PP, sugeslange PVC
  • Inkl. 5 prøveflasker hver PP 250mL og 500mL, vakuumpumpe, universal adapter til prøveflasker, 20 seal-it flaskeforseglinger
  • Universal flaskeadapter af PVC, til flaskehalseØ 24 mm, 32 mm, 39 mm og 50 mm nominel dimension, til prøveflasker 100 1000 –ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MiniSampler
Materiale Polypropylen, PVC
Autoklaverbar Not Autoclavable
Inkluderer Sugelanse, 5 prøveflasker hver polypropylen 250 mL og 500 mL, vakuumpumpe, universal adapter til prøveflasker, 20 forseglede flaskeforseglinger
Kapacitet (engelsk) 8.45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 til 500 ml
Til brug med (applikation) Til flydende prøver fra præcist forudbestemt dybde, med håndbetjent vakuumpumpe
Længde (metrisk) klinge 100 cm