Beskrivelse
- Sugeslange PVC, 2,50 m lang
- Komplet i en praktisk transportkuffert inkl. prøveflaske PP 1000mL, vakuumpumpe, universal flaskeadapter, slangevægt lavet af AISI 304 (1.4301), 20 seal-it flaskepakninger
- Universal flaskeadapter af PVC, til flaskehalseØ 24 mm, 32 mm, 39 mm og 50 mm nominel dimension, til prøveflasker 100 1000 –ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | MiniSampler |
| Materiale | Rustfrit stål (V2A) |
| Inkluderer | 2,5 m L PVC-sugeslange, leveres komplet i en praktisk transportkasse inklusive en 1000 mL polypropylen prøveflaske, vakuumpumpe, adapter til prøveflasker 100 til 1000 mL, slangevægt lavet af V2A, 20 Seal-it flaskeforseglinger |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Til brug med (applikation) | Til svært tilgængelige steder |
| Længde (metrisk) | 2,5 m (slange) |