Få mere at vide
uvex Unipur 6631 sikkerhedshandsker
Polyamidhandsker med polyurethanbelægning på håndfladen og fingerspidserne giver mekanisk robusthed og slidstyrke.
Brand: uvex 6094408
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Lette, pålidelige polyamid sikkerhedshandsker
- Polyurethanbelægning på indersiden af hånden og fingerspidserne
- Ideel til præcisionsmontagearbejde
Tekniske data
Industri | |
Grå | |
Ambidekstrøs | |
Polyamid | |
8 | |
Unisex | |
Unipur 6631 |
Polyurethan | |
Glat | |
Ja | |
Mekaniske beskyttelseshandsker | |
4141X | |
Strikke |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Unipur 6631 sikkerhedshandsker > 8
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion