Beskrivelse
- Lette, pålidelige polyamid sikkerhedshandsker
- Polyurethanbelægning på indersiden af hånden og fingerspidserne
- Ideel til præcisionsmontagearbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyamid |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 5 |
| EN388 Standard | 4141X |
| Vis mere |