Få mere at vide
uvex Unilite Thermo Sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 15307142 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
11
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15307142 11 Hver
17290461 7 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15307142 Leverandør uvex Leverandørnr. 6059311
Forventet forsendelse: 17-11-2026
To-lags materialesammensætning indeholder akryl og ny uld for at sikre et behageligt håndklima og øget brugerkomfort. Polymerbelægning giver mekanisk slidstyrke og forbliver fleksibel selv ved lave temperaturer.
  • Handskerne har to-lags materialesammensætning af akryl og ny uld
  • Polymerbelægning på håndfladen forbliver fleksibel selv ved lave temperaturer
  • Belægning giver mekanisk slidstyrke
  • Forbedrede grebsegenskaber i tørre eller let fugtige områder
  • Giver varmeisolering ved direkte kontakt med kolde genstande
  • Sikker til brug ved håndtering af fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Polymer
Farve Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Polyamid, Elastan
Produkttype Kuldebestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 3131X
Til brug med (applikation) Konstruktion, gaffeltruckdrift og køling
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Akryl, Uld
Serie Unilite Thermo