Få mere at vide
uvex Unilite Thermo Plus sikkerhedshandsker
Artikelnummer. p-9618005 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17280461 7 -
15377132 9 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17280461 Leverandør uvex Leverandørnr. 6059207
To-lags materialesammensætning indeholder akryl og ny uld for at sikre et behageligt håndklima og øget brugerkomfort. Polymerbelægning giver mekanisk slidstyrke og forbliver fleksibel selv ved lave temperaturer.
  • Handskerne har to-lags materialesammensætning af akryl og ny uld
  • Polymerbelægning på håndfladen forbliver fleksibel selv ved lave temperaturer
  • Belægning giver mekanisk slidstyrke
  • Forbedrede grebsegenskaber i tørre eller let fugtige områder
  • Giver varmeisolering ved direkte kontakt med kolde genstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 511:010
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Polymer
Farve Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Polyamid, Elastan
Produkttype Kuldebestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 3131X
Til brug med (applikation) Konstruktion, gaffeltruckdrift og køling
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Akryl, Uld
Serie Unilite Thermo Plus