Få mere at vide
uvex Unilite Thermo Plus Cut C sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 17270461 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17270461 11 10 par
17230461 7 -
17240461 8 -
17250461 9 -
17260461 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17270461 Leverandør uvex Leverandørnr. 6059111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    950.03 DKK / 10 par
    Spare 89.97 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Vintersikkerhedshandsker kombinerer beskyttelse mod termiske risici med skærebeskyttelse på niveau C. Polymerbelægning forbedrer grebet og forbliver fleksibel selv ved lave temperaturer.
  • Vintersikkerhedshandsker kombinerer termisk beskyttelse med skærebeskyttelse på niveau C
  • Robust polymerbelægning forbliver fleksibel selv ved lave temperaturer
  • Akrylforing giver isolering, når den er i direkte kontakt med kolde genstande
  • Forbedret greb i tørre eller let fugtige områder
  • Dobbelt-lags konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 511: 02X
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Polymer
Farve Grøn, Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Polyamid, Glas
Produkttype Kuldebestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 3X42C
Til brug med (applikation) Konstruktion, gaffeltruckdrift, metalarbejde og køling
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Akryl
Serie Unilite Thermo Plus Cut C