Få mere at vide
uvex Unilite Thermo Plus Cut C sikkerhedshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- Vintersikkerhedshandsker kombinerer termisk beskyttelse med skærebeskyttelse på niveau C
- Robust polymerbelægning forbliver fleksibel selv ved lave temperaturer
- Akrylforing giver isolering, når den er i direkte kontakt med kolde genstande
- Forbedret greb i tørre eller let fugtige områder
- Dobbelt-lags konstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 511: 02X |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Polymer |
| Farve | Grøn, Sort |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Materiale | Polyamid, Glas |
| Produkttype | Kuldebestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | 3X42C |
| Vis mere |