Få mere at vide
uvex Unilite Thermo Plus Cut C sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 17230461 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17230461 7 -
17240461 8 -
17250461 9 -
17260461 10 -
17270461 11 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17230461 Leverandør uvex Leverandørnr. 6059107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 DKK
    950.03 DKK / 10 par
    Spare 94.97 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Vintersikkerhedshandsker kombinerer beskyttelse mod termiske risici med skærebeskyttelse på niveau C. Polymerbelægning forbedrer grebet og forbliver fleksibel selv ved lave temperaturer.
  • Vintersikkerhedshandsker kombinerer termisk beskyttelse med skærebeskyttelse på niveau C
  • Robust polymerbelægning forbliver fleksibel selv ved lave temperaturer
  • Akrylforing giver isolering, når den er i direkte kontakt med kolde genstande
  • Forbedret greb i tørre eller let fugtige områder
  • Dobbelt-lags konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 511: 02X
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Polymer
Farve Grøn, Sort
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Polyamid, Glas
Produkttype Kuldebestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 3X42C
Til brug med (applikation) Konstruktion, gaffeltruckdrift, metalarbejde og køling
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Akryl
Serie Unilite Thermo Plus Cut C