Få mere at vide
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Beskyttelsespatronholdere
Artikelnummer. p-4522580 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
1 mm ID Vagtsøjler
2,1 til 3 mm ID Vagtsøjler
4,6 mm ID Vagtsøjler
Tip til udskiftning af vandsøjler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10602864
Brand: Thermo Scientific™ 85000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eliminer kravet om ekstra beslag med Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Beskyttelsespatronholdere.
Eliminer behovet for ekstra fittings vha Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Beskyttelsespatronholdere. De er genanvendelige beskyttelsespatronholdere i rustfrit stål, der fastgøres direkte til den analytiske kolonneindgang.
  • Med PEEK 0,0625 tommer. hanudtag, der passer til mange søjler
  • 0,0625 tommer. hunindløbsspids kan bruges med forskellige standard fittings
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Beskyttelsespatronholder til 4,6 mm ID Vagtsøjler
Til brug med (udstyr) 4,6 mm ID Vagtsøjler
Type Patronholder
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.