Få mere at vide
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Beskyttelsespatronholdere
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Eliminer behovet for ekstra fittings vha Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Beskyttelsespatronholdere. De er genanvendelige beskyttelsespatronholdere i rustfrit stål, der fastgøres direkte til den analytiske kolonneindgang.
- Med PEEK 0,0625 tommer. hanudtag, der passer til mange søjler
- 0,0625 tommer. hunindløbsspids kan bruges med forskellige standard fittings
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Beskyttelsespatronholder til 1 mm ID Vagtsøjler |
| Til brug med (udstyr) | 1 mm ID Vagtsøjler |
| Type | Patronholder |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.