Få mere at vide
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Beskyttelsespatronholdere
Artikelnummer. 10602864 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1 mm ID Vagtsøjler
2,1 til 3 mm ID Vagtsøjler
4,6 mm ID Vagtsøjler
Tip til udskiftning af vandsøjler
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10602864 4,6 mm ID Vagtsøjler Hver
10610781 Tip til udskiftning af vandsøjler Hver
10762567 1 mm ID Vagtsøjler Hver
10776714 2,1 til 3 mm ID Vagtsøjler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10602864 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 85000
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Eliminer kravet om ekstra beslag med Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Beskyttelsespatronholdere.
Eliminer behovet for ekstra fittings vha Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Beskyttelsespatronholdere. De er genanvendelige beskyttelsespatronholdere i rustfrit stål, der fastgøres direkte til den analytiske kolonneindgang.
  • Med PEEK 0,0625 tommer. hanudtag, der passer til mange søjler
  • 0,0625 tommer. hunindløbsspids kan bruges med forskellige standard fittings
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Oversigt Beskyttelsespatronholder til 4,6 mm ID Vagtsøjler
Til brug med (udstyr) 4,6 mm ID Vagtsøjler
Produkttype Patronholder
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.