Få mere at vide
uvex Unidur 6659 Skumskærebeskyttelseshandske
Artikelnummer. 17290481 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17290481 10 -
17250481 6 -
17260481 7 -
17270481 8 -
17280481 9 10 par
17200491 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17290481 Leverandør uvex Leverandørnr. 6093810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 DKK
    597.30 DKK / 10 par
    Spare 72.70 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Handsker er konstrueret af en kombination af HPPE og glasfibre for at give niveau C skærebeskyttelse, med NBF-skumbelægning på håndfladen og fingrene for mekanisk slidstyrke.
  • HPPE og glasfiberkonstruktion giver niveau C skærebeskyttelse
  • NBR-skumbelægning øger den mekaniske slidstyrke
  • Forbedret greb i tørre eller let fugtige områder
  • Ideel til præcisionsmonteringsarbejde, der kræver taktilitet og følsomhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Belægningsmateriale NBR skum
Farve Grå, Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Glasfiber
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 4X43C
Til brug med (applikation) Biler, vedligeholdelse, metalarbejde og forsendelse
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Unidur 6659 Skum