Få mere at vide
uvex Unidur 6659 Skumskærebeskyttelseshandske
Artikelnummer. 17250481 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17250481 6 -
17260481 7 -
17270481 8 -
17280481 9 10 par
17290481 10 -
17200491 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17250481 Leverandør uvex Leverandørnr. 6093806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 DKK
    59.69 DKK / 1 par
    Spare 38.31 DKK
    39% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Handsker er konstrueret af en kombination af HPPE og glasfibre for at give niveau C skærebeskyttelse, med NBF-skumbelægning på håndfladen og fingrene for mekanisk slidstyrke.
  • HPPE og glasfiberkonstruktion giver niveau C skærebeskyttelse
  • NBR-skumbelægning øger den mekaniske slidstyrke
  • Forbedret greb i tørre eller let fugtige områder
  • Ideel til præcisionsmonteringsarbejde, der kræver taktilitet og følsomhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Belægningsmateriale NBR skum
Farve Grå, Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Glasfiber
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard 4X43C
Til brug med (applikation) Biler, vedligeholdelse, metalarbejde og forsendelse
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Unidur 6659 Skum