Få mere at vide
uvex Unidur 6659 Skumskærebeskyttelseshandske
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- HPPE og glasfiberkonstruktion giver niveau C skærebeskyttelse
- NBR-skumbelægning øger den mekaniske slidstyrke
- Forbedret greb i tørre eller let fugtige områder
- Ideel til præcisionsmonteringsarbejde, der kræver taktilitet og følsomhed
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | NBR skum |
| Farve | Grå, Sort |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | HPPE, Glasfiber |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 11 |
| EN388 Standard | 4X43C |
| Til brug med (applikation) | Biler, vedligeholdelse, metalarbejde og forsendelse |
| Vis mere |