Få mere at vide
uvex Unidur 6641 skærebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17240411 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
11
Pakningsstørrelse:
10 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17240411 6 10 par
15346972 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17240411 Leverandør uvex Leverandørnr. 6021006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 DKK
    816.33 DKK / 10 par
    Spare 70.67 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Handskerne er konstrueret af højkvalitets HPPE-fibre med en polyurethanbelægning for forbedret greb og niveau B skæremodstand.
  • Lette, polyurethanbelagte HPPE-samlehandsker
  • Belægning giver mekanisk slidstyrke og skærebeskyttelse på niveau 3/B
  • Forbedret greb i tørre eller let fugtige områder
  • Høj grad af følsomhed for opgaver, der kræver taktilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid, Grå
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Elastan
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard 4343B
Til brug med (applikation) Automotive, metalarbejde og emballage
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Unidur 6641