Få mere at vide
uvex Unidur 6641 skærebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15346972 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
11
Pakningsstørrelse:
10 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15346972 11 -
17240411 6 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15346972 Leverandør uvex Leverandørnr. 6021011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.30 DKK
    81.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.62 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Handskerne er konstrueret af højkvalitets HPPE-fibre med en polyurethanbelægning for forbedret greb og niveau B skæremodstand.
  • Lette, polyurethanbelagte HPPE-samlehandsker
  • Belægning giver mekanisk slidstyrke og skærebeskyttelse på niveau 3/B
  • Forbedret greb i tørre eller let fugtige områder
  • Høj grad af følsomhed for opgaver, der kræver taktilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid, Grå
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Elastan
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 4343B
Handske manchet stil Strikke
Serie Unidur 6641