missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Uniconazole, TRC

Artikelnummer. 30454958
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454958 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU78930025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Uniconazole
CAS 83657-22-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H18 Cl N3 O
Mængde 25 g
Synonym (E)-(±)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-ol, (βE)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, M 13144, Majic, Majic S 3307D, Pentefenzol, Prunit, S 07, S 327D, S 3307, S 3307D, Sumagic, Sumiseven, Uniconazole, XE 1019, XE 1019D
InChI formel InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-10,14,20H,1-3H3/b13-8+
SMIL CC(C)(C)C(O)\C(=C/c1ccc(Cl)cc1)\n2cncn2
IUPAC navn (E)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 291.78
Formel vægt 291.1138
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.