Få mere at vide
Uniconazole 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uniconazole |
| CAS | 83657-22-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Uniconazole |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C15 H18 Cl N3 O |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (E)-(±)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-ol, (βE)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, M 13144, Majic, Majic S 3307D, Pentefenzol, Prunit, S 07, S 327D, S 3307, S 3307D, Sumagic, Sumiseven, Uniconazole, XE 1019, XE 1019D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-10,14,20H,1-3H3/b13-8+ |
| SMIL | CC(C)(C)C(O)\C(=C/c1ccc(Cl)cc1)\n2cncn2 |
| Vis mere |