Få mere at vide
Uniconazole 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309182
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309182 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309182 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010084AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uniconazole
CAS 83657-22-1
Analyt- eller komponentnavne Uniconazole
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C15 H18 Cl N3 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (E)-(±)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-ol, (βE)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, M 13144, Majic, Majic S 3307D, Pentefenzol, Prunit, S 07, S 327D, S 3307, S 3307D, Sumagic, Sumiseven, Uniconazole, XE 1019, XE 1019D
InChI formel InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-10,14,20H,1-3H3/b13-8+
SMIL CC(C)(C)C(O)\C(=C/c1ccc(Cl)cc1)\n2cncn2
IUPAC navn (E)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 291.78
Mængde 1 ml
Formel vægt 291.1138 g/mol