Få mere at vide
Huber Unichiller™ 025w OLÉ
Beskrivelse
- Unichiller 025w OLÉ med ny controller OLÉ Chiller
- Temperaturområde: -10 til 40 °C
- Kølekapacitet 15 °C: 2,5 kW
- Kølekapacitet 0 °C: 2 kW
- Trykpumpe maks.: 29 L/min / 1,0 bar
- Pumpeforbindelse: G3/4 hanhjul
- Kølevandsforbindelse: G1/2 hanhjul
- Strømforsyning: 220-240 V 1~ 50 Hz
- Med kølemiddel R-449A
- RS232/seriel med LAI-kommandoerne G,v,L (SpyLight-kompatibel)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3.8 L |
| Kondensator type | Vandkølet |
| Kølekapacitet | 2,5 kW ved +15 °C |
| Pumpetype | Standard |
| Temperaturområde | -10 °C til +40 °C |
| Type | Recirculating Chiller |
| Elektriske krav | 1~ 50 Hz |
| Spænding | 220/240 V |