Få mere at vide
Huber™ Unichiller 015w OLE
Kølekapacitet:
1,58 kW ved 15 °C. 1 kW ved 0 °C, 0,7 kW ved -10 °C, 0,3 kW ved -20 °C
Beskrivelse
Huber Unichillere tilbyder bedre effektivitet, stabilt tryk og leveringsydelse med en konstant kølevandstemperatur sammenlignet med traditionel postevandskøling.
- Chillere reducerer også vandforbruget og hjælper med at skåne miljøet og samtidig sænke driftsomkostningerne.
- Unichillere er velegnede til fjernelse af varme fra kemiske processer, køletekniske anlæg eller som central kølevandsforsyning til laboratorier.
- Alle Unichillere er designet til kontinuerlig drift ved omgivelsestemperaturer op til +40 °C.
- Installation i et udendørs område er muligt med valgfri vejrbeskyttelse og vinterdriftspakker.
- Pumper fås med udvidet tryk og flowhastighed til applikationer med højt trykfald.
Tekniske data
Tekniske data
| Kommunikation | USB (enhed), RS232 |
| Kølekapacitet | 1,58 kW ved 15 °C. 1 kW ved 0 °C, 0,7 kW ved -10 °C, 0,3 kW ved -20 °C |
| Pumpetype | Cirkulationspumpe |
| Temperaturområde | -20 °C til +40 °C |
| Elektriske krav | 220 til 240 V, 50 Hz |