Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 White Safety Trainers S3
Artikelnummer. 16367981
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16367981 35 -
16377981 36 1 par
16387981 37 -
16397981 38 -
16307991 39 -
16317991 40 -
16327991 41 -
16337991 42 -
16347991 43 -
16357991 44 -
16367991 45 -
16377991 46 -
16387991 47 1 par
16397991 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16367981 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 31629/35
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ABEBA™ Uni6 White Safety Trainers S3 er lavet af hvidt rive- og vandafvisende stof med en skridsikker PU/TPU-ydersål.
  • Komfort, sikkerhed og stil
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • Rive- og vandafvisende stof
  • Ståltåkappe (200 joule)
  • Tekstil antipunktur mellemsål
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Desinficeret behandling
  • Udtagelig indersål Aktiv komfort
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Lukketype Snørebånd
Farve Hvid
Øjemateriale Stål
Liner materiale Åndbar sølvioner foring
Lug Type Polstret
Materiale Tekstil
Størrelse 35
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende
Sål materiale Polyurethan, termoplastisk polyurethan
Stil Træner
Tå materiale Stål
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345: 2012; DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand
Vandtæt Ja