Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 White Safety Trainers S3
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Komfort, sikkerhed og stil
- Overhold EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- Rive- og vandafvisende stof
- Ståltåkappe (200 joule)
- Tekstil antipunktur mellemsål
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Desinficeret behandling
- Udtagelig indersål Aktiv komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Hvid |
| Øjemateriale | Stål |
| Liner materiale | Åndbar sølvioner foring |
| Lug Type | Polstret |
| Materiale | Tekstil |
| Størrelse | 42 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende |
| Sål materiale | Polyurethan, termoplastisk polyurethan |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido