Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 hvide sikkerhedssneakers S1
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Komfort og åndbarhed
- Overhold EN ISO 20345: 2012, S1, SRC
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- Vandafvisende og åndbart hvidt strikket tekstil
- Ståltåkappe (200 joule)
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Desinficeret behandling
- Udtagelig indersål Aktiv komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Hvid |
| Øjemateriale | Stål |
| Liner materiale | Åndbar sølvioner foring |
| Lug Type | Polstret |
| Materiale | Tekstil |
| Størrelse | 35 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende |
| Sål materiale | Polyurethan, termoplastisk polyurethan |
| Vis mere |