Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Komfort, sikkerhed og hygiejne
- Overhold EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- Vand- og kemikalieafvisende mikrofiber
- Ståltåkappe (200 joule)
- Vristområde med elastik
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Desinficeret behandling
- Ingen sidesyninger
- Udtagelig indersål Aktiv komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD |
| Farve | Hvid |
| Liner materiale | Åndbar sølvioner foring |
| Lug Type | Polstret |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 41 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende |
| Sål materiale | Polyurethan, termoplastisk polyurethan |
| Stil | Slip-on sko |
| Tå materiale | Stål |
| Vis mere |