Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2
Artikelnummer. 16308001
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16308001 35 -
16318001 36 -
16328001 37 -
16338001 38 -
16348001 39 -
16358001 40 1 par
16368001 41 -
16378001 42 -
16388001 43 -
16398001 44 1 par
16308011 45 1 par
16318011 46 -
16328011 47 1 par
16338011 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16308001 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 31740/35
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ABEBA™ Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2 lavet af vand- og kemikaliebestandig mikrofiber med en skridsikker PU/TPU-ydersål.
  • Komfort, sikkerhed og hygiejne
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • Vand- og kemikalieafvisende mikrofiber
  • Ståltåkappe (200 joule)
  • Vristområde med elastik
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Desinficeret behandling
  • Ingen sidesyninger
  • Udtagelig indersål Aktiv komfort
Specifications
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Farve Hvid
Liner materiale Åndbar sølvioner foring
Lug Type Polstret
Materiale Mikrofiber
Størrelse 35
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende
Sål materiale Polyurethan, termoplastisk polyurethan
Stil Slip-on sko
Tå materiale Stål
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345: 2012; DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand
Vandtæt Ja