Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 Hvide Arbejdsslip-On Sko O2
Artikelnummer. 16308121
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16308121 38 -
16378111 35 1 par
16388111 36 -
16398111 37 -
16318121 39 -
16328121 40 -
16338121 41 -
16348121 42 -
16358121 43 -
16368121 44 -
16378121 45 -
16388121 46 -
16398121 47 -
16308131 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16308121 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 36740/38
Forventet forsendelse: 17-11-2026
ABEBA™ Uni6 White Occupational Slip-On Shoes O2 lavet af vand- og kemikalieresistent mikrofiber med en vaskbar, skridsikker PU/TPU-ydersål.
  • Hygiejne, komfort
  • Overhold EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • God dæmpning
  • Energiabsorbering i hælområdet
  • Vand- og kemikalieafvisende mikrofiber
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Desinficeret behandling
  • Udtagelig Active Comfort indersål
  • Kan vaskes ved 30 °C
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Farve Hvid
Liner materiale Åndbar sølvioner foring
Materiale Mikrofiber
Størrelse 38
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende, stødabsorberende
Sål materiale Polyurethan, termoplastisk polyurethan
Stil Slip-on sko
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20347: 2012; DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand
Vandtæt Ja