Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 Blå Arbejdssneakers O1
Artikelnummer. p-7162393
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 16398151
Brand: ABEBA™ 36773/35
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ABEBA™ Uni6 Blue Occupational Sneakers O1 lavet af vandafvisende strikket tekstil med en skridsikker PU/TPU ydersål.
  • Åndbarhed, letvægts, komfort
  • Overhold EN ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • God dæmpning
  • Energiabsorbering i hælområdet
  • Vandafvisende og åndbart strikket tekstil
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Desinficeret behandling
  • Udtagelig Active Comfort indersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD
Lukketype Snørebånd
Farve Blå
Øjemateriale Rustfrit stål
Liner materiale Åndbar sølvioner foring
Materiale Tekstil
Størrelse 35
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende, stødabsorberende
Sål materiale Polyurethan, termoplastisk polyurethan
Stil Sneakers
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20347: 2012; DIN EN 61340