Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 Blå Arbejdssneakers O1
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Åndbarhed, letvægts, komfort
- Overhold EN ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- God dæmpning
- Energiabsorbering i hælområdet
- Vandafvisende og åndbart strikket tekstil
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Desinficeret behandling
- Udtagelig Active Comfort indersål
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Blå |
| Øjemateriale | Rustfrit stål |
| Liner materiale | Åndbar sølvioner foring |
| Materiale | Tekstil |
| Størrelse | 43 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende, stødabsorberende |
| Sål materiale | Polyurethan, termoplastisk polyurethan |
| Stil | Sneakers |
| Vis mere |