Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Artikelnummer. p-7214916
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17131175
Brand: ABEBA™ 31676/35
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åndbare, vandafvisende sneakers lavet af strikstof, skridsikker PU/TPU ydersål, stål tåkappe, tekstil antipunktur
  • Lavet til sikkerhed og komfort
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • Åndbart og vandafvisende strikstof
  • Ståltåkappe (200 J)
  • Tekstil antipunktur mellemsål
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Udtagelig indersål aktiv komfort
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Strikket stof
Størrelse 35
Tå materiale Stål
Certificeringer/overholdelse (Europa) ESD i henhold til 61340 klasse klima 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC
Køn Unisex
Ankel stil Trænere
Vandtæt Vandafvisende
Produkttype S3 SRC ESD