Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Description
- Lavet til sikkerhed og komfort
- Overhold EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD-afledende i henhold til EN 61340
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- Åndbart og vandafvisende strikstof
- Ståltåkappe (200 J)
- Tekstil antipunktur mellemsål
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Udtagelig indersål aktiv komfort
Specifications
Specifications
| Farve | Sort |
| Materiale | Strikket stof |
| Størrelse | 39 |
| Tå materiale | Stål |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ESD i henhold til 61340 klasse klima 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC |
| Køn | Unisex |
| Ankel stil | Trænere |
| Vandtæt | Vandafvisende |
| Produkttype | S3 SRC ESD |