Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Artikelnummer. 17131175
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17131175 35 -
17141175 36 1 par
17131185 45 -
17141185 46 1 par
17151185 47 -
17161185 48 -
17151175 37 -
17161175 38 -
17171175 39 -
17181175 40 -
17191175 41 -
17101185 42 -
17111185 43 -
17121185 44 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17131175 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 31676/35
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åndbare, vandafvisende sneakers lavet af strikstof, skridsikker PU/TPU ydersål, stål tåkappe, tekstil antipunktur
  • Lavet til sikkerhed og komfort
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • Åndbart og vandafvisende strikstof
  • Ståltåkappe (200 J)
  • Tekstil antipunktur mellemsål
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Udtagelig indersål aktiv komfort
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Strikket stof
Størrelse 35
Tå materiale Stål
Certificeringer/overholdelse (Europa) ESD i henhold til 61340 klasse klima 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC
Køn Unisex
Ankel stil Trænere
Vandtæt Vandafvisende
Produkttype S3 SRC ESD