Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Komfort, sikkerhed og stil
- Overhold EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Skridsikker PU/TPU ydersål
- Åndbart og vandafvisende strikstof
- Ståltåkappe (200 J)
- Tekstil antipunktur mellemsål
- Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
- Udtagelig indersål
- Aktiv komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345: 2012, S3, SRC |
| Farve | Sort |
| Materiale | Strikket tekstil |
| Størrelse | 40 |
| Tå materiale | Stål |
| Køn | Unisex |
| Ankel stil | Trænere |
| Vandtæt | Vandafvisende |
| Produkttype | S3 SRC |