Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 Black Safety Slip-On Shoe S2
Artikelnummer. 16388011
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16388011 39 -
16348011 35 -
16358011 36 1 par
16368011 37 -
16378011 38 1 par
16398011 40 -
16308021 41 -
16318021 42 -
16328021 43 -
16338021 44 -
16348021 45 -
16358021 46 -
16368021 47 -
16378021 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16388011 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 31741/39
Forventet forsendelse: 20-11-2026
ABEBA™ Uni6 Black Safety Slip-On Shoe S2 lavet af vand- og kemikalieresistent mikrofiber med en skridsikker PU/TPU-ydersål.
  • Komfort, sikkerhed og hygiejne
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • Vand- og kemikalieafvisende mikrofiber
  • Ståltåkappe (200 joule)
  • Vristområde med elastik
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Desinficeret behandling
  • Ingen sidesyninger
  • Udtagelig indersål Aktiv komfort
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Farve Sort
Liner materiale Åndbar sølvioner foring
Lug Type Polstret
Materiale Mikrofiber
Størrelse 39
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende
Sål materiale Polyurethan, termoplastisk polyurethan
Stil Slip-on sko
Tå materiale Stål
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345: 2012; DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand
Vandtæt Ja