Få mere at vide
ABEBA™ Uni6 sorte arbejdssneakers O2
Artikelnummer. 16398091
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16398091 45 -
16398081 35 -
16308091 36 -
16318091 37 -
16328091 38 -
16338091 39 -
16348091 40 -
16358091 41 -
16368091 42 1 par
16378091 43 1 par
16388091 44 -
16308101 46 1 par
16318101 47 -
16328101 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16398091 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 36728/45
Forventet forsendelse: 20-11-2026
ABEBA™ Uni6 Black Occupational Sneakers O2 lavet af rive- og vandafvisende stof med skridsikker PU/TPU ydersål.
  • Let, smidig, vandafvisende
  • Overhold EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Skridsikker PU/TPU ydersål
  • God dæmpning
  • Energiabsorbering i hælområdet
  • Rive- og vandafvisende stoffer
  • Nem fastgørelse med snørebånd
  • Åndbar og antibakteriel foring med sølvioner
  • Desinficeret behandling
  • Udtagelig Active Comfort indersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Øjemateriale Rustfrit stål
Liner materiale Åndbar sølvioner foring
Materiale Tekstil
Størrelse 45
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, ESD-afvisende, stødabsorberende
Sål materiale Polyurethan, termoplastisk polyurethan
Stil Træner
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20347: 2012; DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand
Vandtæt Ja